Få mere at vide
Zirconyl(IV) nitrate hydrate, 99.5%, contains up to 4% Hf
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconyl(IV) nitrate hydrate |
| Navn note | 99.5% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.50% |
| Lineær formel | ZrO(NO3)2·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formel vægt | 231.23 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zirconyl(IV) nitrate hydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.