Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconyl chloride octahydrate |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
| Lineær formel | ZrOCl2·8H2O |
| Merck Index | 15, 10384 |
| Opløselighedsinformation | (10% in water) Clear to slightly hazy solution |
| Formel vægt | 322.25 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zirconyl chloride octahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zirconyl chloride octahydrate