Få mere at vide
Zirconyl chloride octahydrate, 98%
Artikelnummer. 10656782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656782 5 g Glasflaske 5g
10676782 100 g Glasflaske 100g
10125693 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13520-92-8 | CH16Cl2O9 | 243.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13520-92-8
Molekylær formel Cl2H16O9Zr
Molekylvægt (g/mol) 322.24
MDL nummer MFCD00149898
InChI nøgle SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC navn oxozirconium; octahydrat; dihydrochlorid
SMIL O.Cl[Zr](Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconyl chloride octahydrate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Lineær formel ZrOCl2·8H2O
Merck Index 15, 10384
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear to slightly hazy solution
Formel vægt 322.25
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.91
Tæthed 1.9100g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconyl chloride octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconyl chloride octahydrate