Få mere at vide
Zirkoniumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) dia, 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366687
Skift visning
Mængde:
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366687 2 m 2m
11356687 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11366687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000939.G2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter.
Mængde 2 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,11 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % max.
Procent renhed 99.2%