Få mere at vide
Zirkoniumtråd, 0,5 mm (0,020 tommer) dia, udglødet, 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf) Hf 4,5 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059639
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15454935
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 045056.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zirconium wire
Navn note 0.5mm (0.020 in.) dia., Annealed
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈1.31g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf) Hf 4,5 % max
Procent renhed 99.2%