Få mere at vide
Zirkoniumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356547
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
250cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356547 50 cm 50cm
11366547 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11356547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000416.BW
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 50 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.32g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%