Få mere at vide
Zirkoniumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, 99,2 % (metalbasis eksklusive Hf), Hf maks. 4,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399498
Skift visning
Mængde:
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399498 10 m 10m
11309508 2 m 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043334.G6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium wire
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) diameter.
Mængde 10 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,32 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % max
Procent renhed 99.2%