Få mere at vide
Zirconium titaniumoxid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Velegnet til glas, optik og keramiske applikationer, avanceret elektronik og i lette strukturelle komponenter i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller, hvor de udviser ionisk ledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium titanium oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 203.11 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Lugt | Odorless |