Få mere at vide
Zirconium titaniumoxid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388288 100 g 100g
11378288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11388288 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039490.22
Request Bulk or Custom Format
Velegnet til glas, optik og keramiske applikationer, avanceret elektronik og i lette strukturelle komponenter i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller, hvor de udviser ionisk ledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12036-70-3
MDL nummer MFCD00210648
Synonym zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zirconium titanium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 75 ppm
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 203.11
Procent renhed 99.5%