Få mere at vide
Zirconium standardopløsning, til AAS, 1mg/ml Zr i 5% HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10512031 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10512031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196471000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-67-7 | Molekylformel: Zr | Molekylvægt: 91,22 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
for atomar adsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium standard solution
Navn note 1 mg/ml Zr i 5% HF
Emballage Plastflaske
CAS 7440-67-7, 7664-39-3, 7732-18-5
Fysisk form Væske
Molekylær formel Zr
Koncentration 990 til 1010 μg/ml Zr(4 +) i 5% HF
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
Farve Farveløs
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zr]
IUPAC navn zirkonium
Molekylvægt (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:33342
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium standard solution, 1 mg/ml Zr in 5% HF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.