Få mere at vide
Zirkonium Standard For ICP , 2 % HNO 3 i 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381266 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
Artikelnummer. Mængde
16381266 30 mL
1 options
Artikelnummer. 16381266 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLZR22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.28 DKK
    294.07 DKK / 30ml
    Spare 38.21 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Zr1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zirconium Standard
Navn note For AA og ICP
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 2, 0.25, 97.75
Fysisk form Væske
Molekylær formel H2N2O7Zr
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
IUPAC navn salpetersyre;oxozirconium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 233.247
PubChem CID 83761
Mængde 30 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug