Få mere at vide
Zirkonium-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia. x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk |
| CAS | 7440-67-7 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Hf) |
| Molekylær formel | Zr |
| MDL nummer | MFCD00011303 MFCD00148878 |
| Synonym | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |