Få mere at vide
Zirkoniumsnegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349158
Skift visning
Mængde:
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349158 5 Slugs Pakke med 5
11359158 25 Slugs Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042556.QJ
 Begrænset vare
På lager
Form: Ca.2,62g/snegl
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Udseende Gray to silver slug
Mængde 5 Slugs
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Form Slug