Få mere at vide
Zirkonium-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis eksklusive Hf), Hf nominelt 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379158
Skift visning
Mængde:
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379158 25 Slugs Pakke med 25
11369158 5 Slugs Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042557.QK
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde
Mængde 25 Slugs
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,31 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 %
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hf nominal 3%