Få mere at vide
Zirkoniumsnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium slug |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.33g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 % |
| Procent renhed | 99.95% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hf nominal 3% |