Få mere at vide
Zirkonium-snegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,9+% (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052104
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11319168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042559.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.16g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 %
Procent renhed ≥99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hf nominal 3%