Få mere at vide
Zirkoniumsnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,5 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359068 10 g 10g
11349068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042511.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,16 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 %
Procent renhed 99.5%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hf nominal 3%