Få mere at vide
Zirconiumsilicid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373408
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373408 25 g 25g
11363408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036322.14
Request Bulk or Custom Format
Zirconiumsilikat bruges til fremstilling af ildfaste materialer. Det bruges også til produktion af nogle keramik, emaljer og keramiske glasurer. I emaljer og glasurer fungerer det som en opacifier. zirconiumsilikat er som perler til fræsning og slibning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-90-6
Molekylær formel H4Si2Zr
Molekylvægt (g/mol) 151.43
MDL nummer MFCD00151547
InChI nøgle ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
PubChem CID 6336892
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)zirconium
SMIL [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium silicide
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 %
Opløselighedsinformation Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia.
Formel vægt 147.39
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 4.88 g/mL