Få mere at vide
Zirconiumsilicid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363408
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11363408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036322.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zirconiumsilikat bruges til fremstilling af ildfaste materialer. Det bruges også til produktion af nogle keramik, emaljer og keramiske glasurer. I emaljer og glasurer fungerer det som en opacifier. zirconiumsilikat er som perler til fræsning og slibning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-90-6
Molekylær formel H4Si2Zr
Molekylvægt (g/mol) 151.43
MDL nummer MFCD00151547
InChI nøgle ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
PubChem CID 6336892
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)zirconium
SMIL [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium silicide
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 %
Opløselighedsinformation Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia.
Formel vægt 147.39
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 4.88 g/mL