Få mere at vide
Zirconiumsilikat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401177
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401177 10 kg 10kg
11490510 500 g 500g
11357278 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15401177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030477.A9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumsilikat bruges til fremstilling af ildfaste materialer til applikationer, hvor modstand mod korrosion af alkaliske materialer er påkrævet. Det bruges også til produktion af nogle keramik, emaljer og keramiske glasurer. I emaljer og glasurer fungerer det som en opacifier. Det kan også være til stede i nogle cementer. En anden anvendelse af zirconiumsilikat er som perler til fræsning og slibning. Tynde film af zirconiumsilikat og hafniumsilikat fremstillet ved kemisk dampaflejring. Potentiel alternativ gate dielektrisk til silica.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-52-7
Molekylær formel O4SiZr
Molekylvægt (g/mol) 183.31
MDL nummer MFCD00085353
InChI nøgle GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicate, hyacinth, zircon, zircon zr sio4, zirconite, zircosil 15, standard sf 200, ultrox 500w, a-pax 45m, zirconium iv silicate
PubChem CID 61775
IUPAC navn zirconium(4+);silikat
SMIL [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium silicate
Smeltepunkt 2550 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 kg
Merck Index 14,10181
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, syrer, alkali og akvaregia.
Formel vægt 183.3
Lugt Lugtfri
Tæthed 4.56 g/mL