Få mere at vide
Zirkoniumpulver, APS 2-3 mikron, pakket i vand, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Packaged in water
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium powder |
| Farve | Gray |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | APS 2 to 3 Micron |
| Form | Powder |
| FN nummer | UN1358 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zirconium powder
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P370+P378-Ved brand: Anvend specialpulver til metalbrande til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: Zirconium, Hafnium