Få mere at vide
Zirkoniumplade, 3,175 mm (0,125 tommer) tyk, 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474735
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474735 100 x 100 mm Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15474735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010593.GH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium plate
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) tykt
CAS 7440-67-7
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈206,6g/100x100mm
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % max.
Molekylær formel Zr
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zr]
IUPAC navn zirkonium
Molekylvægt (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Procent renhed 99.2%