Få mere at vide
Zirkonium, plasma standardopløsning, Specpure™ Zr 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322308
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322308 100 mL 100ml
11312308 50 mL 50ml
11450420 500 mL 500ml
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11322308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014386.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011303
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium plasma standard solution
Navn note Zr 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration ZrCl2O in 5% HCl
FN nummer UN1789
Opløselighed Miscible with water
Mængde 100 mL
Grad Specpure