Få mere at vide
Zirconiumoxid Yttriumoxidsubstrat, 10x10x1mm, poleret den ene side, 100 orientering, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398857
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11398857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038509.KU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate
Navn note Polished One Side
Fysisk form Plate
Mængde 5 Ea.
Molekylær formel ZrO2 + 9.5% Y2O3
MDL nummer MFCD01868885