Få mere at vide
Zirconiumoxid, Ytria stabiliseret, Slibestykker; Diameter (mm), 5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4865115
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
250g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11369408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043285.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Specifikationer: Yttriumoxid (mol) 3%, Hårdhed 12, Total urenhedsniveau< 0,1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00145546
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium oxide
Farve Hvid
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Udseende Off-white chunks
Tæthed 6.02