Få mere at vide
Zirconiumoxid, Ytria stabiliseret, Slibestykker; Diameter (mm), 10, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4865112
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11399408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043286.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00145546
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium oxide
Farve Hvid
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Udseende Off-white chunks