Få mere at vide
Zirconiumoxid, Ytria stabiliseret, Slibestykker; Diameter (mm), 10, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium oxide |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Off-white chunks |