Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zirconiumoxid-digler med rund bund, høj form
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
100 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
30 mm
56 mm
69 mm
Højde (metrisk):
29 mm
34 mm
68 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Zirconium Oxide |
| Mængde | 1 Piece |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 69 mm |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Produkttype | Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form |
| Diameter (metrisk) base | 42mm |