Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zirconiumoxid-digler med rund bund, høj form
Artikelnummer. 15443845
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
100 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
30 mm
56 mm
69 mm
Højde (metrisk):
29 mm
34 mm
68 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443845
Brand: Thermo Scientific Chemicals 041298.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Zirconium Oxide
Mængde 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Højde (metrisk) 34 mm
Produkttype Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, High Form
Diameter (metrisk) base 20mm