Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zirconiumoxid-digler med rund bund, høj form
Artikelnummer. 15433845
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
100 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
30 mm
56 mm
69 mm
Højde (metrisk):
29 mm
34 mm
68 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15433845
Brand: Thermo Scientific Chemicals 041297.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Zirconiumoxid
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Højde (metrisk) 29 mm
Produkttype Zirconiumoxid-digler med rund bund, høj form
Diameter (metrisk) base 18mm