Få mere at vide
Zirconiumoxid, polymer precursor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058560
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11335587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042766.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstilling af zirconiumoxidfilm, fast elektrolyt
Zirconiumoxid bruges i præcisionskugleventilkugler og -sæder, ruller og guider til metalrørsformning, pulverkomprimeringsmatricer, marine pumpetætninger og akselføringer, gevind- og wireguider, højtemperatur-induktionsovnssusceptorer, iltsensorer og brændselscellemembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molekylær formel O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 123.22
MDL nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI nøgle MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC navn dioxozirconium
SMIL O=[Zr]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium oxide
Navn note Polymeric precursor
Farve Gul til Brun
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Soluble in alcohols
Lugt Alcohol-like
Følsomhed Moisture sensitive