Få mere at vide
Zirconiumoxid, polymer precursor, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconiumoxid bruges i præcisionskugleventilkugler og -sæder, ruller og guider til metalrørsformning, pulverkomprimeringsmatricer, marine pumpetætninger og akselføringer, gevind- og wireguider, højtemperatur-induktionsovnssusceptorer, iltsensorer og brændselscellemembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium oxide |
| Navn note | Polymer forløber |
| Farve | Gul til Brun |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol |
| Lugt | Alkohollignende |
| Følsomhed | Fugtfølsom |