Få mere at vide
Zirconiumoxid, polymer precursor, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zirconiumoxid bruges i præcisionskugleventilkugler og -sæder, ruller og guider til metalrørsformning, pulverkomprimeringsmatricer, marine pumpetætninger og akselføringer, gevind- og wireguider, højtemperatur-induktionsovnssusceptorer, iltsensorer og brændselscellemembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium oxide |
| Navn note | Polymeric precursor |
| Farve | Gul til Brun |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohols |
| Lugt | Alcohol-like |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.