Få mere at vide
RETSCH Zirconiumoxid slibesæt
Artikelnummer. 10740093 Shop alle Retsch produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10740093
Brand: RETSCH 01.462.0192
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til ekstrem hurtig, tabsfri og reproducerbar slibning af mellemhårde, skøre og fibrøse materialer til analytisk finhed. Retsch™ Zirconiumoxidslibesæt er ideelle til brug i byggematerialesektoren (cement), i geologi, mineralogi, metallurgi og i kraftværker.
  • Til brug med RS 100 og RS 200 vibrerende skivemøller
Tekniske data
Produkttype Slibesæt
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med (udstyr) Til RS200
Materiale Zirconiumoxid