Få mere at vide
RETSCH Zirconiumoxid slibesæt
Shop alle Retsch produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med RS 100 og RS 200 vibrerende skivemøller
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibesæt |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Til RS200 |
| Materiale | Zirconiumoxid |