Få mere at vide
RETSCH Zirkoniumoxidslibeglas
Artikelnummer. 15390964 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For MM 200 blandemølle
Til CryoMill
Til EMAX
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15390964 Til EMAX 50 ml Hver
15380964 Til EMAX 125 ml Hver
14841631 Til CryoMill 25 ml Hver
10623011 For MM 200 blandemølle 25 ml Hver
10636141 For MM 200 blandemølle 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15390964 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 01.462.0312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51585.00 DKK
    46233.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 5351.97 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Reserve slibekrukke
  • Tilbehør
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Til EMAX
Materiale Zirconiumoxid