Få mere at vide
RETSCH Zirkoniumoxidslibeglas
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Til CryoMill
Til EMAX
Til MM 200 blandemølle
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Accessory
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Grinding Jar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Til MM 200 blandemølle |
| Materiale | Zirconium Oxide |