Få mere at vide
RETSCH Zirkoniumoxidslibebolde
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Centrifugalkuglemølle S 100
Højenergikuglemølle Emax
Diameter (metrisk):
0,1 mm
0,5 mm
1 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibebolde |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifugalkuglemølle S 100 |
| Materiale | Zirconiumoxid |