Få mere at vide
Zirconiumoxid, katalysatorstøtte, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390458
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11390458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043814.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Katalysatorbærer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011310
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium Oxide
Navn note Catalyst Support
Fysisk form Pellets
Mængde 100 g