Få mere at vide
Zirconiumoxid, katalysatorstøtte, monoklinisk fase, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340468
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11340468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043815.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Typiske egenskaber S.A.90m2 /g, median porediameter 80/400Å , bimodalt totalt porevolumen 0,31 cc/g, pakningsdensitet 1,181 g/L
Zirconiumoxid bruges som katalysatorbærer, diamantsimulator, ildfast materiale, pigment, slibemidler og fast elektrolyt i elektrokrome enheder. Det fungerer som en forløber for det elektrokeramiske blyzirkonattitanat. Det bruges også i isolering, iltsensorer, emaljer og brændselscelle. Den finder anvendelse til fremstilling af keramiske knive på grund af dens hårdhed. Det bruges til tandrestaureringer som kroner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011310
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium oxide, catalyst support
Navn note 1/8 in. Pellets
Fysisk form Pellets
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot-concentrated hydrogen fluoride and sulfuric acid. Insoluble in water.