Få mere at vide
Zirconium organometalliske standarder, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11410329 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. 11410329
Brand: SPEX Certiprep ORGZR84Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Zr5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-67-7, 64742-65-0
CAS min % 0.5, 99.5
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.5, 99.5
Fysisk form Fast stof
Molekylær formel Zr
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Zr]
IUPAC navn zirkonium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:33342
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug