Få mere at vide
Zirconiumnitrid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Zirconiumnitrid bruges i cermets, ildfaste materialer og laboratoriedigler. Det bruges også til belægning af medicinsk udstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium nitride |
| Smeltepunkt | 2980°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis excluding Hf) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 105.23 |
| Tæthed | 7.09 g/mL |