Få mere at vide
Zirconiumnitrid, 99,5% (metalbasis ekskl. Hf), Hf< 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336508
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336508 100 g 100g
11326508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11336508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012138.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconiumnitrid bruges i cermets, ildfaste materialer og laboratoriedigler. Det bruges også til belægning af medicinsk udstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25658-42-8
Molekylær formel NZr
Molekylvægt (g/mol) 105.23
MDL nummer MFCD00049642
InChI nøgle ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
PubChem CID 94359
IUPAC navn azanylidynezirconium
SMIL N#[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium nitride
Smeltepunkt 2980°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis excluding Hf)
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 105.23
Tæthed 7.09