Få mere at vide
Zirconium n-butoxid, 80% w/w i 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026954
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11470927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23317.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zirconium(IV) butoxidopløsning, der anvendes til fremstilling af CeO2-stabiliseret zirconia polykrystaller gel, der har gode applikationer som beskyttende belægninger af stål og jernholdige legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Zirconium(IV) butoxidopløsning, der anvendes til
fremstilling af CeO2-stabiliseret zirconia polykrystaller gel, der har gode applikationer som beskyttende belægninger af stål og jernholdige legeringer.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, baser, halogener, alkalimetaller, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-76-7
Molekylær formel C16H40O4Zr+4
Molekylvægt (g/mol) 387.716
MDL nummer MFCD00048765
InChI nøgle ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
IUPAC navn butan-1-ol;zirconium(4+)
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium n-butoxide
Mængde 50 g
Lineær formel [CH3(CH2)3O]4Zr
FN nummer UN1120
Beilstein 4132649
Flammepunkt 38°C (100°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 383.68
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80% w/w in 1-butanol
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.466
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.07