Få mere at vide
Zirconium n-butoxid, 80% w/w i 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480927
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480927 250 g 250g
11470927 50 g 50g
11460927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23317.30
 Begrænset vare
På lager
Zirconium(IV) butoxidopløsning, der anvendes til fremstilling af CeO2-stabiliseret zirconia polykrystaller gel, der har gode applikationer som beskyttende belægninger af stål og jernholdige legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Zirconium(IV) butoxidopløsning, der anvendes til
fremstilling af CeO2-stabiliseret zirconia polykrystaller gel, der har gode applikationer som beskyttende belægninger af stål og jernholdige legeringer.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, baser, halogener, alkalimetaller, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-76-7
Molekylær formel C16H40O4Zr+4
Molekylvægt (g/mol) 387.716
MDL nummer MFCD00048765
InChI nøgle ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
IUPAC navn butan-1-ol;zirconium(4+)
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium n-butoxide
Mængde 250 g
Lineær formel [CH3(CH2)3O]4Zr
FN nummer UN1120
Beilstein 4132649
Flammepunkt 38 °C (100 °F)
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 383.68
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80% w/w in 1-butanol
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.466
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.07