Få mere at vide
Zirkoniumklump, 3-6 mm (0,1-0,2 tommer), 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4825009
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11333318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036253.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Vacuum Deposition
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Udseende Gray to silver lump
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis excluding Hf)