Få mere at vide
Zirconium(IV)sulfattetrahydrat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058760
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11354898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043194.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i katalysatorer, udfældning af aminosyrer og proteiner og garvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-31-3
Molekylær formel H8O12S2Zr
Molekylvægt (g/mol) 355.40
MDL nummer MFCD00149267
InChI nøgle NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC navn zirconium(4+);disulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) sulfate tetrahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,10182
Opløselighedsinformation Soluble in water (525g/L).
Formel vægt 355.40 (283.34 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Tæthed 3.22 g/mL