Få mere at vide
Zirconium(IV)sulfattetrahydrat, 98+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051357
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11369457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041041.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Katalysatorstøtte
Katalysatorstøtte. Zirconiumdisulfattetrahydrat bruges i organisk syntese. Det bruges også til garvning af hvidt læder. Yderligere bruges det som katalysatorstøtter til at udfælde proteiner og aminosyrer. Det er også nyttigt i kemisk analyse. Det spiller en væsentlig rolle som additiv til smøremidler og som pigmentstabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-31-3
Molekylær formel H8O12S2Zr
Molekylvægt (g/mol) 355.40
MDL nummer MFCD00149267
InChI nøgle NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC navn zirconium(4+);disulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Farve Hvid
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,10182
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 355.40 (283.34 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Tæthed 3.22 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Zirconium sulfate tetrahydrate