Få mere at vide
Zirconium(IV)sulfattetrahydrat, 98+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Katalysatorstøtte. Zirconiumdisulfattetrahydrat bruges i organisk syntese. Det bruges også til garvning af hvidt læder. Yderligere bruges det som katalysatorstøtter til at udfælde proteiner og aminosyrer. Det er også nyttigt i kemisk analyse. Det spiller en væsentlig rolle som additiv til smøremidler og som pigmentstabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,10182 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 355,40 (283,34 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |
| Tæthed | 3.22 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Zirconium sulfate tetrahydrate
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.