Få mere at vide
Zirconium(IV)sulfattetrahydrat, 98+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Katalysatorstøtte. Zirconiumdisulfattetrahydrat bruges i organisk syntese. Det bruges også til garvning af hvidt læder. Yderligere bruges det som katalysatorstøtter til at udfælde proteiner og aminosyrer. Det er også nyttigt i kemisk analyse. Det spiller en væsentlig rolle som additiv til smøremidler og som pigmentstabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 2 kg |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,10182 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 355.40 (283.34 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥98% |
| Tæthed | 3.22 g/mL |